Tisk…
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303607-1G PC303607-5G
APOSPC303607-1GEA 9920 CZK
APOSPC303607-1G APOSPC303607-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₇BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640180
CAS číslo: 2386432-21-7