Tisk…
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303605-1G PC303605-5G
APOSPC303605-1GEA 7940 CZK
APOSPC303605-1G APOSPC303605-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640178
CAS číslo: 2324179-05-5