Tisk…
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303604-1G PC303604-5G
APOSPC303604-1GEA 12240 CZK
APOSPC303604-1G APOSPC303604-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₉BrF₃N
MW: 268.074 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640177
CAS číslo: 2383901-89-9