Tisk…
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303602-1G PC303602-5G
APOSPC303602-1GEA 11250 CZK
APOSPC303602-1G APOSPC303602-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₇BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640175
CAS číslo: 2384884-96-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III