Tisk…
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303601-1G PC303601-5G
APOSPC303601-1GEA 9920 CZK
APOSPC303601-1G APOSPC303601-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₇Br₂F₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640174
CAS číslo: 2385223-45-8