Tisk…
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303599-1G PC303599-5G
APOSPC303599-1GEA 8730 CZK
APOSPC303599-1G APOSPC303599-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Vzorec: C₉H₆BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640172
CAS číslo: 2383384-91-4