Tisk…
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303596-1G PC303596-5G
APOSPC303596-1GEA 12240 CZK
APOSPC303596-1G APOSPC303596-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇BrF₃N
MW: 254,047 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28746066
CAS číslo: 1804407-07-5