Tisk…
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303593-1G PC303593-5G
APOSPC303593-1GEA 8930 CZK
APOSPC303593-1G APOSPC303593-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₅BrClF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640167
CAS číslo: 2385551-72-2