Tisk…
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303592-1G PC303592-5G
APOSPC303592-1GEA 8730 CZK
APOSPC303592-1G APOSPC303592-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283,042 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27942784
CAS číslo: 1266728-50-0