Tisk…
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303591-1G PC303591-5G
APOSPC303591-1GEA 12240 CZK
APOSPC303591-1G APOSPC303591-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₉BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640166
CAS číslo: 2385458-42-2