Tisk…
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303589-1G PC303589-5G
APOSPC303589-1GEA 11250 CZK
APOSPC303589-1G APOSPC303589-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₇BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640164
CAS číslo: 2384383-24-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III