Tisk…
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303585-1G PC303585-5G
APOSPC303585-1GEA 10580 CZK
APOSPC303585-1G APOSPC303585-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄BrClF₃N
MW: 274.466 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28734627
CAS číslo: 1805577-17-6