Tisk…
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303583-1G PC303583-5G
APOSPC303583-1GEA 7940 CZK
APOSPC303583-1G APOSPC303583-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₄BrClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640160
CAS číslo: 1344087-79-1