Tisk…
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303582-1G PC303582-5G
APOSPC303582-1GEA 6580 CZK
APOSPC303582-1G APOSPC303582-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₂BrCl₂F₃O
MW: 321.906 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640159
CAS číslo: 2169633-17-2