Tisk…
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303580-1G PC303580-5G
APOSPC303580-1GEA 11910 CZK
APOSPC303580-1G APOSPC303580-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₆BrClF₃N
MW: 288.492 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640157
CAS číslo: 2384850-52-4