Tisk…
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303578-1G PC303578-5G
APOSPC303578-1GEA 9260 CZK
APOSPC303578-1G APOSPC303578-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₄BrClF₃N
MW: 298,487 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640155
CAS číslo: 2090294-87-2