Tisk…
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303577-1G PC303577-5G
APOSPC303577-1GEA 7940 CZK
APOSPC303577-1G APOSPC303577-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂ClF₃
MW: 352.374 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640154
CAS číslo: 2091543-20-1