Tisk…
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303573-1G PC303573-5G
APOSPC303573-1GEA 10580 CZK
APOSPC303573-1G APOSPC303573-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄BrClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520117
CAS číslo: 1096698-03-1