Tisk…
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303572-1G PC303572-5G
APOSPC303572-1GEA 8370 CZK
APOSPC303572-1G APOSPC303572-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂BrClF₃N
MW: 284.46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640150
CAS číslo: 2383568-45-2