Tisk…
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303571-1G
APOSPC303571-1GEA 7940 CZK
APOSPC303571-1G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₄BrClF₃NO
MW: 302,476 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640149
CAS číslo: 2383776-77-8