3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303568-1G
PC303568-5G
APOSPC303568-1GEA
11910
CZK
APOSPC303568-1G
APOSPC303568-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec:
C₈H₆BrClF₃N MW: 288,492 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32640146 CAS číslo: 2383229-80-7 |