Tisk…
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303567-1G PC303567-5G
APOSPC303567-1GEA 11910 CZK
APOSPC303567-1G APOSPC303567-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₅BrClF₃O₂
MW: 317.487 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640145
CAS číslo: 2386381-95-7