Tisk…
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303566-1G PC303566-5G
APOSPC303566-1GEA 9260 CZK
APOSPC303566-1G APOSPC303566-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₄BrClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640144
CAS číslo: 2383782-11-2