Tisk…
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303562-1G PC303562-5G
APOSPC303562-1GEA 9590 CZK
APOSPC303562-1G APOSPC303562-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₄BrF₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640140
CAS číslo: 2091737-50-5