Tisk…
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303559-1G PC303559-5G
APOSPC303559-1GEA 8270 CZK
APOSPC303559-1G APOSPC303559-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₄BrF₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640137
CAS číslo: 2090465-20-4