Tisk…
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303557-1G PC303557-5G
APOSPC303557-1GEA 6550 CZK
APOSPC303557-1G APOSPC303557-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃BrF₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640135
CAS číslo: 2090964-98-8