Tisk…
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303556-1G PC303556-5G
APOSPC303556-1GEA 12240 CZK
APOSPC303556-1G APOSPC303556-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₆BrF₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640134
CAS číslo: 2382968-43-4