2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303552-1G
PC303552-5G
APOSPC303552-1GEA
5960
CZK
APOSPC303552-1G
APOSPC303552-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₈H₃BrF₄O MW: 271,006 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32640130 CAS číslo: 2091605-30-8 |