Tisk…
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303549-1G PC303549-5G
APOSPC303549-1GEA 10550 CZK
APOSPC303549-1G APOSPC303549-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂BrF₄N
MW: 268.006 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30829166
CAS číslo: 2021202-81-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III