Tisk…
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303546-1G PC303546-5G PC303546-25G
APOSPC303546-1GEA 2980 CZK
APOSPC303546-1G APOSPC303546-5G APOSPC303546-25G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃BrF₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29043332
CAS číslo: 1881295-62-0