Tisk…
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303544-1G PC303544-5G
APOSPC303544-1GEA 12240 CZK
APOSPC303544-1G APOSPC303544-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₅BrF₄O₂
MW: 301.032 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640125
CAS číslo: 2384476-13-3