Tisk…
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303543-1G PC303543-5G
APOSPC303543-1GEA 9590 CZK
APOSPC303543-1G APOSPC303543-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₄BrF₄N
MW: 282,032 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640124
CAS číslo: 2092340-69-5