Tisk…
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303542-1G PC303542-5G
APOSPC303542-1GEA 7870 CZK
APOSPC303542-1G APOSPC303542-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂F₄
MW: 335.919 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640123
CAS číslo: 2090283-06-8
UN: 3265
ADR: 8 III