Tisk…
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303541-1G PC303541-5G
APOSPC303541-1GEA 11580 CZK
APOSPC303541-1G APOSPC303541-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅BrF₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640122
CAS číslo: 2090690-47-2