Tisk…
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303539-1G PC303539-5G
APOSPC303539-1GEA 11910 CZK
APOSPC303539-1G APOSPC303539-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₆BrF₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640121
CAS číslo: 2385185-07-7