Tisk…
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303538-1G PC303538-250MG
APOSPC303538-1GEA 14880 CZK
APOSPC303538-1G APOSPC303538-250MG
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₅BrF₄O₂
MW: 301.032 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640120
CAS číslo: 2385598-79-6