Tisk…
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303536-1G PC303536-5G
APOSPC303536-1GEA 7940 CZK
APOSPC303536-1G APOSPC303536-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂F₄
MW: 335.919 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640118
CAS číslo: 2091622-35-2