Tisk…
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303535-1G PC303535-5G
APOSPC303535-1GEA 6580 CZK
APOSPC303535-1G APOSPC303535-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅BrF₄O
MW: 273,022 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640117
CAS číslo: 2090282-94-1