Tisk…
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303534-1G PC303534-5G
APOSPC303534-1GEA 6220 CZK
APOSPC303534-1G APOSPC303534-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃BrF₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640116
CAS číslo: 2090471-20-6