2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303533-1G
PC303533-5G
APOSPC303533-1GEA
12240
CZK
APOSPC303533-1G
APOSPC303533-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzylamine
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec:
C₉H₆BrF₆N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28727989 CAS číslo: 1805512-83-7 |