Tisk…
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303530-1G PC303530-5G
APOSPC303530-1GEA 9920 CZK
APOSPC303530-1G APOSPC303530-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₄Br₂F₆
MW: 385.926 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28728005
CAS číslo: 1807224-31-2