Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303527-1G PC303527-5G
APOSPC303527-1GEA 11910 CZK
APOSPC303527-1G APOSPC303527-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31720102
CAS číslo: 1699274-98-0