Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303526-1G PC303526-5G
APOSPC303526-1GEA 11910 CZK
APOSPC303526-1G APOSPC303526-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₃
MW: 299.041 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640115
CAS číslo: 2169367-08-0