3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303525-1G
PC303525-5G
APOSPC303525-1GEA
9260
CZK
APOSPC303525-1G
APOSPC303525-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec:
C₉H₅BrF₃NO MW: 280.041 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32640114 CAS číslo: 2167710-86-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |