Tisk…
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303513-1G PC303513-5G
APOSPC303513-1GEA 11910 CZK
APOSPC303513-1G APOSPC303513-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzylamine
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30471770
CAS číslo: 1539083-58-3