Tisk…
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303512-1G PC303512-5G
APOSPC303512-1GEA 7940 CZK
APOSPC303512-1G APOSPC303512-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzamide
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzamide
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640104
CAS číslo: 1506289-36-6