Tisk…
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303511-1G PC303511-5G
APOSPC303511-1GEA 6580 CZK
APOSPC303511-1G APOSPC303511-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
3-Bromo-2,5,6-trifluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇HBrClF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640103
CAS číslo: 1518390-38-9