Tisk…
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303510-1G PC303510-5G
APOSPC303510-1GEA 11910 CZK
APOSPC303510-1G APOSPC303510-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetic acid 97%
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28746951
CAS číslo: 1805143-13-8