Tisk…
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303509-1G PC303509-5G
APOSPC303509-1GEA 9260 CZK
APOSPC303509-1G APOSPC303509-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetonitrile
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32640102
CAS číslo: 1499733-29-7