Tisk…
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303497-1G PC303497-5G
APOSPC303497-1GEA 0 CZK
APOSPC303497-1G APOSPC303497-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyaniline
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₆BrF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28653101
CAS číslo: 1784147-15-4